Documentos
870317P
Avanti
N-octadecyl-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-octadecyl polysarcosine-25
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C93H164N26O25
Número CAS:
Peso molecular:
2046.46
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1x25 mg (870317P-25MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870317P-25MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3