870291P
Avanti
16:0 Folate Cap PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870291P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-((folate)amino)hexanoyl) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870291P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870291P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCCNC(CC[C@H](NC(C1=CC=C(NCC(C=N2)=NC3=C2N=C(N)NC3=O)C=C1)=O)C([O-])=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3