Documentos Principais
860953P
Avanti
Lyso GA2
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Galabiosylsphingosine
Selecione um tamanho
500 μG
R$ 4.940,00
R$ 4.940,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 μG
R$ 4.940,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H57NO12
Número CAS:
Peso molecular:
623.77
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 4.940,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 500 μg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860953P-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)