Documentos Principais
860760P
Avanti
Azido sphingosine (d14:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
(2S,3R,E)-2-amino-14-azidotetradec-4-ene-1,3-diol
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.016,00
R$ 2.016,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.016,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H28N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
284.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.016,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860760P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)