860624P
Avanti
C18:1 Dihydroceramide (d18:0/18:1(9Z))
Avanti Research™ - A Croda Brand 860624P, powder
Sinônimo(s):
N-oleoyl-D-erythro-sphinganine
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860624P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860624P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34-35,38-39H,3-16,19-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b18-17-/t34-,35+/m0/s1
chave InChI
MJQIARGPQMNBGT-WWUCIAQXSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)