Documentos Principais
860557P
Avanti
12:0 N-Biotinyl Fatty Acid
Avanti Research - A Croda Brand 860557P, powder
Sinônimo(s):
N-biotinyl-dodecanoic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.479,00
R$ 1.479,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.479,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H39N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
441.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.479,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860557P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860557P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(CCCCC(NCCCCCCCCCCCC(O)=O)=O)SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O
InChI
1S/C22H39N3O4S/c26-19(13-10-9-12-18-21-17(16-30-18)24-22(29)25-21)23-15-11-7-5-3-1-2-4-6-8-14-20(27)28/h17-18,21H,1-16H2,(H,23,26)(H,27,28)(H2,24,25,29)/t17-,18-,21-/m0/s1
chave InChI
ALIFRMFPRBTNNH-WFXMLNOXSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860557P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)