860457P
Avanti
N-C24:1-deoxysphingosine
N-nervonoyl-1-deoxysphingosine (m18:1/24:1), powder
Sinônimo(s):
N-(15Z-tetracosenoyl)-1-deoxysphing-4-enine (m18:1/24:1); N-C24:1-1-deoxyCer; 110996
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860457P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860457P
tipo de lipídio
sphingolipids
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)