Documentos Principais
860456P
Avanti
N-C16-deoxysphingosine
N-palmitoyl-1-deoxysphingosine (m18:1/16:0), powder
Sinônimo(s):
N-hexadecanoyl-1-deoxysphing-4-enine (m18:1/16:0); N-C16-1-deoxyCer; 110994
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.469,00
R$ 1.469,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.469,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H67NO2
Número CAS:
Peso molecular:
521.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.469,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860456P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860456P
tipo de lipídio
sphingolipids
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860456P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sarah T Pruett et al.
Journal of lipid research, 49(8), 1621-1639 (2008-05-24)
"Sphingosin" was first described by J. L. W. Thudichum in 1884 and structurally characterized as 2S,3R,4E-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol in 1947 by Herb Carter, who also proposed the designation of "lipides derived from sphingosine as sphingolipides." This category of amino alcohols is now