Documentos Principais
860067P
Avanti
24:0 CPE (d18:1/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand (860067P), powder
Sinônimo(s):
N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphoethanolamine
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 4.442,00
R$ 4.442,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 4.442,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H89N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
773.16
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 4.442,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860067P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (860067P)
tipo de lipídio
sphingolipids
deuterated lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[NH3+])=O
InChI
1S/C44H89N2O6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(48)46-42(41-52-53(49,50)51-40-39-45)43(47)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,42-43,47H,3-34,36,38-41,45H2,1-2H3,(H,46,48)(H,49,50)/b37-35+/t42-,43+/m0/s1
chave InChI
QJSCNSKQQWZUPA-QVDCKBILSA-N
Embalagem
5mL glass amber screw cap vial (860067P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)