857328P
Avanti
18:1 Cyclic LPA
1-oleoyl-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-2,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857328P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857328P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OC[C@@H]1COP(O1)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C21H39O6P.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)25-18-20-19-26-28(23,24)27-20;/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3,(H,23,24);1H3/b10-9-;/t20-;/m1./s1
chave InChI
BQDHONSGIYYBPK-JGSYTFBMSA-N
Descrição geral
Interestingly, many of these cellular responses caused by cPA oppose those of LPA despite the activation of apparently overlapping receptor populations.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)