Documentos Principais
852806C
Avanti
C18(Plasm)-22:6 PE
1-(1Z-octadecenyl)-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinônimo(s):
1-O-1′-(Z)-octadecenyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; GPEtn(18:0p/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H78NO7P
Número CAS:
Peso molecular:
776.08
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mL (852806C-25mg)
pkg of 1 × 5 mL (852806C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 852806C
concentração
1 mg/mL (852806C-5mg)
5 mg/mL (852806C-25mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
chave InChI
FIJFPUAJUDAZEY-MNDXXDKYSA-N
Aplicação
C18(Plasm)-22:6 PE has been used as a standard in liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method[1]. It has also been used as a component of plasmalogen in cholesterol efflux capacity studies.[2]
Embalagem
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852806C-25mg)
30 mL Amber Narrow Mouth Glass Bottle with Screw Cap (852806C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lipid composition of the human eye: are red blood cells a good mirror of retinal and optic nerve fatty acids?
Acar N, et al.
Testing, 7(4) (2012)
Association of cholesterol efflux capacity with plasmalogen levels of high-density lipoprotein: A cross-sectional study in chronic kidney disease patients
Maeba R, et al.
Atherosclerosis, 270(4), 102-109 (2018)
Lipid composition of the human eye: are red blood cells a good mirror of retinal and optic nerve fatty acids?
Acar N, et al.
PLoS ONE, 7(4) (2012)