850704P
Avanti
15:0 PE
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinônimo(s):
PE(15:0/15:0); 110885
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850704P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850704P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C35H70NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-34(37)41-31-33(32-43-45(39,40)42-30-29-36)44-35(38)28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32,36H2,1-2H3,(H,39,40)/t33-/m1/s1
chave InChI
SKVKIGSFTGVBOX-MGBGTMOVSA-N
Descrição geral
Aplicação
- has been used as an internal standard for BXD plasma samples in lipidomics analysis[2]
- may be used as a phospholipid internal standard to analyze phospholipid species from a bacterial culture[3]
- may be used as an internal standard in ultra-pressure liquid chromatography coupled to high-resolution quadrupole time-of-flight mass spectrometry analysis to study blood plasma lipidome profile[4]
- may be used as an internal standard in 2D mass spectrometric analysis of hepatic lipid classes[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)