Documentos Principais
850587P
Avanti
Ent-DSPE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
2,3-Distearoyl-sn-glycero-1-phosphoethanolamine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 3.969,00
R$ 3.969,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 3.969,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H82NO8P
Peso molecular:
748.07
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 3.969,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[NH3+])(OC[C@@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
chave InChI
LVNGJLRDBYCPGB-KDXMTYKHSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850587P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)