850539P
Avanti
Facade™-EPC
3α-hydroxy-7α,12α-di-(((2-(trimethylamino)ethyl)phosphoryl)ethyloxy)-cholane, powder
Sinônimo(s):
FA-7
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
peso molecular
796.95 g/mol
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850539P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850539P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)([H])C[C@H](OCCOP(OCC[N+](C)(C)C)([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@@H]4[C@H](C)CCC