850480C
Avanti
16:0-18:0 (6-7BR) PC
1-palmitoyl-2-(6,7-dibromo)stearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-2-(6,7-dibromooctadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (850480C-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850480C
concentração
10 mg/mL (850480C-10mg)
tipo de lipídio
omega FAs
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- to prepare large unilamellar liposomes for parallax analysis
- in phospholipid vesicle preparation for tryptophan (Trp) penetration depth experiments
- to study the effect of bromination at different positions along the fatty acid chains
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3