Documentos Principais
850143P
Avanti
18:0 PI
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); DSPI; PI(18:0/18:0); 110658
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 534,00
500 μG
R$ 2.138,00
R$ 534,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 534,00
500 μG
R$ 2.138,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H90NO13P
Número CAS:
Peso molecular:
884.17
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
R$ 534,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850143P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850143P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850143P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
InChI
1S/C45H87O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/t37-,40-,41-,42+,43-
chave InChI
SKBQHGUQGNEBST-GJCFFWOHSA-N
Descrição geral
Inositol phospholipid species are membrane-bound signaling molecules that have been implicated in almost all aspects of cellular physiology, including cellular growth, metabolism, proliferation, and survival.
The headgroup of phosphatidylinositol (PI) carries inositol.[1]
Aplicação
18:0 PI (1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol) may be used as a phospholipid (PL) standard to quantify phosphatidylinositol (PI) using ESI-MS/MS analysis.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidylinositol (PI) has the ability to maintain protein stability.[1]
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850143P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850143P-500ug)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lipid-Protein Interactions in Membranes
The Membranes of Cells, 291-334 (2016)
Extraction and profiling of plant polar glycerol lipids
Liu Y and Wang X
Bio-protocol, 6, 1849e-1849e (2016)
Jung Yong Eum et al.
Journal of chromatography. A, 460849-460849 (2020-01-14)
Aging refers to the intracellular accumulation of reactive oxygen species that damages proteins, DNA, and lipids. As alterations in lipid metabolism may trigger metabolic disorders and the onset of metabolic diseases, changes in lipid profiles can be closely related to