830855P
Avanti
16:0 PA
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt); DPPA; PA(16:0/16:0); 110614
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (830855P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830855P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (830855P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H69O8P.2Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(36)41-31-33(32-42-44(38,39)40)43-35(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;;/h33H,3-32H2,1-2H3,(H2,38,39,40);;/q;2*+1/p-2/t33-;;/m1../s1
chave InChI
NFRFUGBXJTXTMZ-QYKZUBHNSA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)