840434P
Avanti
10:0 PG
1,2-didecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
PG(10:0/10:0)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (840434P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (840434P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840434P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H51O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25(29)33-21-24(22-35-37(31,32)34-20-23(28)19-27)36-26(30)18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h23-24,27-28H,3-22H2,1-2H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/t23?,24-;/m1./s1
chave InChI
WOGMIDKKARMDEU-RETUOTIWSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn