840433P
Avanti
08:0 PG
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), powder
Sinônimo(s):
PG(8:0/8:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (840433P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840433P
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H43O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-21(25)29-17-20(32-22(26)14-12-10-8-6-4-2)18-31-33(27,28)30-16-19(24)15-23;/h19-20,23-24H,3-18H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t19?,20-;/m1./s1
chave InChI
RMRPSQXPMWXLAU-TVEITMRYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn