Documentos Principais
810194C
Avanti
18:1-06:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H61N6O13P
Número CAS:
Peso molecular:
816.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810194C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
concentração
1 mg/mL (810194C-1mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
18:1-06:0 NBD PS has been used as a fluorescent analog to observe the lipid transfer from mitochondria to newly autophagosome[1] and to determine the lipid scrambling process.[2]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810194C-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cryo-EM structures and functional characterization of the murine lipid scramblase TMEM16F
Alvadia C, et al.
eLife, 8 (2019)
Mitochondria Supply Membranes for Autophagosome Biogenesis during Starvation
Hailey DW, et al.
Cell, 141(4), 656-667 (2010)