810186P
Avanti
TopFluor™ PI(3,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand 810186P, powder
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,5-bisphosphate (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810186P-50ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810186P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)