810144C
Avanti
16:0 NBD PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 810144C
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (810144C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810144C-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 810144C
concentração
1 mg/mL (810144C-1mg)
1 mg/mL (810144C-5mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- for use in the bilayer, as fluorescent probe, together with encapsulated doxorubicin (DXR)[2] for the preparation of planar-supported lipid bilayers (PSLB) of 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC)
- used in fluorescence control experiment[3]
- for labelling giant plasma membrane vesicles[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)