790404P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt); DOGS NTA
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (790404P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (790404P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (790404P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of liposomes with porphyrin-phospholipid (PoP) conjugate for protein and peptide binding studies[1]
- in the preparation of nanosize multillamelar vesicles (NMVs) for antigen delivery studies[2]
- as a component of small unilamellar vesicle (SUV) for planar lipid membrane (PM) preparation[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)