790304C
Avanti
Coag Reagent I
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304C
Sinônimo(s):
Coag Reagent, Coagulation Reagent I, contains DOPE:DOPS:DOPC (5:3:2 w/w)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (790304C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (790304C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790304C
concentração
10 mg/mL (790304C-25mg)
25 mg/mL (790304C-200mg)
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)