790413P
Avanti
Coag Reagent II
Avanti Research™ - A Croda Brand 790413P, powder
Sinônimo(s):
Coag Reagent II, Coagulation Reagent II, contains DOPC:DOPS (7:3, w/w)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Formulário
powder
embalagem
pkg of 2 × 100 mg (790413P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790413P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 790413P
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)