Documentos Principais
790106P
Avanti
16:0 PE-DTPA
Avanti Research - A Croda Brand 790106P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-diethylenetriaminepentaacetic acid (ammonium salt)
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 655,00
R$ 655,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 655,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H110N9O17P
Número CAS:
Peso molecular:
1152.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 655,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (790106P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 790106P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This chelate can be valuable for preparing MRI contrast agents.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (790106P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lan Wu et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 152, 108-115 (2020-05-22)
Pulmonary formulations have been attracting much attention because of their direct effects on respiratory diseases, but also their non-invasive administration for the treatment of systemic diseases. When developing such formulations, they are typically first investigated in mice. As there are