Documentos Principais
700325P
Avanti
3β,5α,6β-Trihydroxycholanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Trihydroxy Cholic Acid - 3β,5α,6β-trihydroxycholanoic acid
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.647,00
R$ 1.647,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.647,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H40O5
Número CAS:
Peso molecular:
408.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.647,00
Previsão de entrega em20 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700325P-5MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)