Documentos Principais
700322P
Avanti
Deoxycholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3a,12a-dihydroxy-5ß-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.533,00
R$ 1.533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.533,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38Na2O7S
Peso molecular:
516.60
Código UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
R$ 1.533,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700322P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)