Documentos Principais
700234P
Avanti
6,7-diketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
6,7-diketolithocholic acid, 5ß-cholanic acid-3α-ol-6,7-dione
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.546,00
R$ 3.546,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.546,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H36O5
Número CAS:
Peso molecular:
404.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 3.546,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700234P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)