700149P
Avanti
16:0 cholesteryl-d7 ester
Avanti Research™ - A Croda Brand 700149P, powder
Sinônimo(s):
cholesteryl-d7 palmitate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (700149P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (700149P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 700149P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in plasma sample preparation for tandem mass spectrometry analysis (MS/MS)[2]
- as an internal standard in mass spectrometry for quantification of nerve lipids from mice[3]
- as an internal standard in time-of-flight mass spectrometry (TOFMS) for the quantification of serum extracellular vesicles (EVs) lipids[4]
- as an external calibrator and internal spiking standard in tandem mass spectroscopy measurements[5]
- in liposome preparation for retinyl ester hydrolase (REH) and cholesteryl esterase activity assay[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)