Documentos
700102P
Avanti
Dihydro T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9)-en-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H44D6O
Número CAS:
Peso molecular:
420.74
Código UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.12
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg (700102P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
Descrição geral
4,4-dimethyl(d6)-cholest-8(9)-en-3β-ol (Dihydro T-MAS-d6) is a deuterated derivative of dihydro T-MAS-d6. Dihydro testis meiosis-activating sterol (T-MAS) is a sterol.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Dihydro testis meiosis-activating sterol (T-MAS) acts as an intermediate of the Kandutsch-Russell (K-R) pathway.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700102P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Flux analysis of cholesterol biosynthesis in vivo reveals multiple tissue and cell-type specific pathways
Mitsche M A, et al.
eLife, 4, e07999-e07999 (2015)