Documentos Principais
700083P
Avanti
3-oxo-4-cholestenoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
cholest-4-en-3-one-27-oic acid
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.504,00
R$ 1.504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.504,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H42O3
Número CAS:
Peso molecular:
414.62
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.504,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
(25R)-cholest-4-en-26-oic acid, 3-oxo
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700083P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(CC2)C(CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CCCC(C)C(O)=O)C)=CC2=O
chave InChI
PSXQJZDFWDKBIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-oxo-4-cholestenoic acid (3OChA) is synthesized from cholesterol by the oxidation at the positions C3 and C26 in the presence of P450 cytochromes (CYP125 and CYP142). This pathway is well established in M. smegmatis.[1] 3OChA is an intermediate in cholesterol catabolism and is more soluble compared to cholesterol.[1]
Aplicação
3-oxo-4-cholestenoic acid has been used as a inducer ligand for the TetR-like repressor (KstR) of M. smegmatis.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
3-oxo-4-cholestenoic acid (3OChA) acts as an inducer to the TetR-like repressor (KstR) and modulates the expression kstR regulon genes.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700083P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Esther García-Fernández et al.
The Journal of biological chemistry, 289(25), 17576-17588 (2014-05-08)
Cholesterol degradation plays a prominent role in Mycobacterium tuberculosis infection; therefore, to develop new tools to combat this disease, we need to decipher the components comprising and regulating the corresponding pathway. A TetR-like repressor (KstR) regulates the upper part of