Documentos
700074P
Avanti
T-MAS-d6
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
110893
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H42D6O
Número CAS:
Peso molecular:
418.73
Código UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
descrição
(4,4-dimethyl-d6)cholest-8(9),24-dien-3β-ol
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (700074P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC[C@H](O)C3(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4C1CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
Descrição geral
14-demethyl-lanosterol (D6) is a deuterated natural sterol.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700074P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3