Documentos
699857P
Avanti
FP-20, sodium salt
new
Sinônimo(s):
sodium (2R,3S,4R,5R,6S)-5-dodecanamido-4,6-bis(dodecanoyloxy)-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H79NNaO11P
Peso molecular:
828.04
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (699857P-10MG)
pkg of 1 × 5 mg (699857P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
vaccine development
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(CO)C(OP(O)([O-])=O)C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
Aplicação
Vaccine development
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-5MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (699857P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3