Documentos Principais
600440AVT
Avanti
500 mL Wide Mouth Packer
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
500 mL amber wide mouth bottle with PTFE lined screw cap closure
About This Item
Código UNSPSC:
24122000
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Embalagem
pkg of 1 x 500 mL bottle (600440-1EA)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)