Key Documents
330284P
Avanti
Clickable Chenodeoxycholic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H45NO5
Peso molecular:
487.67
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (330284P-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Click Chemistry
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3