Documentos Principais
250520P
Avanti
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside
85%, Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
DDM; lauryl maltoside; dodecyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H46O11
Número CAS:
Peso molecular:
510.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside (DDM, 85%), Avanti Research - A Croda Brand
Ensaio
>85% (contains <15% alpha isomer)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (250520P-1g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)OCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
chave InChI
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Descrição geral
This product is a more cost-effective alternative to Avandecrys® DDM that can be used for membrane protein extraction and purification. DDM is the most widely used detergent for the isolation and purification of GPCR′s. In addition, LacY likely favors a higher-energy intermediate periplasmic-open conformation in situ, but collapses to a lower-energy periplasmic-closed conformation in DDM after purification. It is interesting to note that the branched-chain maltoside detergents stabilize LacY in the membrane-embedded form
Embalagem
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (250520P-1g)
Informações legais
Avandecrys is a registered trademark of Avanti Polar Lipids, Inc.
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)