131305P
Avanti
Sulfatides (Brain)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Cerebroside sulfates; Mono-Sulfo Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0); 3-O-sulfo-β-D-C24-galactosylceramide (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Sulfatides (Brain, Porcine) (ammonium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (131305P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (131305P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (131305P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
InChI
1S/C48H93NO11S.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2)40-58-48-46(54)47(60-61(55,56)57)45(53)43(39-50)59-48;/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-54H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,
chave InChI
DVNDZUUWWJPMSI-RYBIKTNWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a lipid standard in electrospray ionization (ESI)-MS/MS analysis[3], as an anionic amphiphile for large unilamellar vesicles (LUVs) preparation[4]
- to test its myelin-associated axon growth inhibition functionality in retinal ganglion cells[2]
- as a calibrant in tandem mass spectrometry to quantify mouse brain myelin samples[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)