Documentos Principais
Z768367
Labeling tape
green, W × L 3/4 in. × 2160 in.
Sinônimo(s):
green tape, label tape
Selecione um tamanho
1 ROLL
R$ 250,00
R$ 250,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ROLL
R$ 250,00
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
R$ 250,00
Check Cart for Availability
Materiais
green
embalagem
pkg of 1 roll
fabricante/nome comercial
Diversified Biotech LBTP-2200
L × C
3/4 in. × 2160 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Strong, durable, oil & abrasion resistant, waterproof, and non-staining
  • Great for general identification and color coding
  • Temperature Range: -23°C to +121°C
  • Accepts marking using pen, pencil, or permanent marker
  • Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
  • Repositionable, clean removable adhesive system which leaves no residue
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)