Documentos Principais
Z768154
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 50 mL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 949,00
R$ 949,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 949,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
R$ 949,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Materiais
aluminum
anodized aluminum
Características
fits flask 50 mL
Holds 1x 50 ml
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0025000638
Descrição geral
Piston insert for use with 50ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)