Documentos Principais
Z768022
Flask carriers for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 500 mL without handles
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.335,00
R$ 2.335,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.335,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.72
R$ 2.335,00
Check Cart for Availability
Materiais
aluminum
Características
fits flask 500 mL without handles
Holds 1x 500 ml
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
IKA 0025000639
Descrição geral
Flask carrier without handle for use IKA stirrers, can hold 1 x 500ml round bottom flask. Outside diameter 142 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)