Documentos Principais
Z766631
Stainless steel sterilization trays
gauge 20, L × W × D 20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122808
Materiais
stainless steel container
fabricante/nome comercial
Polarware S20064
C × L × P
20.75 in. × 6.4 in. × 4 in.
capacidade
5.25 qt (4.97 L)
medidor
20
Descrição geral
Tray units can be used for either hot or cold sterilization. Covers feature recessed strap handle for ease and safety in transporting, handling and storing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)