Documentos Principais
Z764515
Briskheat heating tape, cloth, dual-element
W × L 1 in. × 8 ft, AC/DC input 120 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
entrada CA/CC
120 V (AC)
fabricante/nome comercial
BriskHeat BWH101080LD
Parâmetros
0-760 °C temp. range
L × C
1 in. × 8 ft
Descrição geral
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • High temperature Samox® knitted and braided used in construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Double braided outer sheath cover
  • Temperature controller required (not included)
Maximum exposure temperature:
BWH series:1400°F (760°C)
Power density:
BWH series: Standard: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2)
Wide: 7.7 watts/in2 (0.012 watts/mm2)
1.75 in. (44 mm) wide tape or greater.
Informações legais
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)