Documentos Principais
Z764485
Briskheat heating tape, cloth, dual-element
W × L 1 in. × 6 ft, AC/DC input 240 V AC
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 506,00
R$ 506,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 506,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
R$ 506,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
entrada CA/CC
240 V (AC)
fabricante/nome comercial
BriskHeat BWH102060LDE
Parâmetros
0-760 °C temp. range
L × C
1 in. × 6 ft
Descrição geral
  • Supplied with SDC controller-compatible plug
  • High temperature Samox® knitted and braided used in construction
  • Multi-stranded resistance wire for increased durability and flexibility
  • Double braided outer sheath cover
  • Temperature controller required (not included)
Maximum exposure temperature:
BWH series:1400°F (760°C)
Power density:
BWH series: Standard: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2)
Wide: 7.7 watts/in2 (0.012 watts/mm2)
1.75 in. (44 mm) wide tape or greater.
Informações legais
Samox is a registered trademark of BriskHeat Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)