Z755419
BenchBlotter™ 2D platform rocker
AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
About This Item
Produtos recomendados
descrição
tilt angle: +/- 8°
Características
CSA approved: no
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific BR1000
Parâmetros
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
5 lb load
L × P × A
13.5 in. (34 cm) × 12 in. (30 cm) × 4.7 in. (12 cm)
plataforma C × L
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Ideal rocking speed and tilt angle
- Supported with a compact footprint and low profile design
- Lightweight and can be transported easily.
- Available with large load capacity (7 lbs.).
- Provides optional dimpled mat for centrifuge tubes and multiple platform tie-down points.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)