Documentos Principais
Z744039
Sigma-Aldrich
KitAlysis Vials
Sinônimo(s):
Pack of 96 shell vials (8x30) with stackable tray
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 718,00
R$ 718,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 718,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.22
R$ 718,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Descrição geral
KitAlysis Vials is a pack of 96 shell vials that are compatible with the KitAlysis High-Throughput Screening Platform. These vials allow the user to screen their own catalysts and ligands using the KitAlysis 24-well Reaction Block.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)