Z743829
ART® Non-Filtered Tip
ART 1000, size 1000 μL, reload tower, non-sterile
Sinônimo(s):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Características
ART 1000
reload tower
embalagem
pkg of 5X560 ea
fabricante/nome comercial
Molecular BioProducts 3102-RT
técnica(s)
PCR: suitable
tamanho
1000 μL
volume
1000 μL
Descrição geral
Características e benefícios
- Complete selection of non-filtered and specialty tips provides ART quality, performance, and reliability.
- Racks allow saving time by offering quick and easy access to pipette tips.
- The front latch closes and locks to provide safe and secure storage
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)