Documentos Principais
Z743265
Julabo® bath tubing
tubing insulation, I.D. × L 29 mm × 1 m , for use with 3/4 inch I.D. reinforced tubing
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 278,00
R$ 278,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 278,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 278,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 8930419
D.I. × C
29 mm × 1 m , for use with 3/4 inch I.D. reinforced tubing
Categorias relacionadas
Descrição geral
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)