Documentos
Z743193
Julabo® bath test tube racks
to fit 42 tubes, diam. 10 mm (11 mm), stainless steel
Sinônimo(s):
tube holder
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9970322
Parâmetros
150 °C max. temp.
Diâmetro
10 mm (11 mm)
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.