Documentos Principais
Z743204
Julabo® bath test tube racks
to fit 10 tubes, size 50 mL , Falcon, stainless steel
Sinônimo(s):
tube holder
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.764,00
R$ 1.764,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.764,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
R$ 1.764,00
Check Cart for Availability
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Julabo 9970323
Parâmetros
150 °C max. temp.
tamanho
50 mL , Falcon
Descrição geral
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 150°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)